PEM3B3044
Xion PEM-Aquivion®-830
thickness 30 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Lungh. × largh.
10 cm × 10 cm
Spessore
30 μm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)