P23989
N,N′-(1,4-Phenylene)dimaleimide
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dimaleimidobenzene, N,N′-(p-Phenylene)dimaleimide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
AQGZJQNZNONGKY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?