O7007
Dioctyl sulfide
96%
Sinonimo/i:
Octyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.51
Beilstein:
1701624
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
180 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?