Documenti fondamentali
NORS205001
Tubi Bruker Match
O.D. × L 2.0 mm × 100 mm, volume 70 μL
Sinonimo/i:
precision machined NMR tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-2.0-500-1
D.E. × lungh.
2.0 mm × 100 mm
Volume
70 μL
Spessore delle pareti
0.4 mm
Colore
yellow cap
Descrizione generale
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Note legali
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)