N26806
trans-β-Nitrostyrene
99%
Sinonimo/i:
trans-beta-Nitrostyrene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
250-260 °C (lit.)
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?