MT51350102
Mettler-Toledo Thiourea Cleaning solution
for the removal of silver sulfide contamination
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350102
Volume
250 mL
Descrizione generale
Thiourea solution for cleaning junctions with silver sulfide contamination. Treatment until discoloration.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)