Key Documents
LS100-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
Materiali
silica coating (SiO2)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Caratteristiche
electrode large serpentine
Produttore/marchio commerciale
LS100
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)