Key Documents
K3506
Sigma-Aldrich
4-Oxoheptanedioic acid
98%
Sinonimo/i:
4-Oxopimelic acid, 4-Ketopimelic acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Beilstein:
1708385
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
142-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)