IDE101D
Interdigitated Chip
IDE101D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Caratteristiche
BN/SiO2 coating
Confezionamento
pkg of 12 diced devices
Produttore/marchio commerciale
IDE101D
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
IDE101D-1EA | 4065267981062 |