Documenti fondamentali
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiali
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Caratteristiche
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
Parametri
-10-80 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
15 mm
pH
0-14
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)