GF99991300
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 200 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinonimo/i:
SI536020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥85%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 999-913-00
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
10 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99991300-1EA | 4061821163806 |