GF99626103
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 4.8mm, cell wall 0.038mm, core density 0.070g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002640
About This Item
Materiali
hexagonal (prism)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 996-261-03
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensioni celle
4.8 mm
Misura × spessore
600 x 600 mm × 20 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)