Documenti fondamentali
GF98961261
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE290300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 989-612-61
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)