GF98469747
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 200mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI097905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-697-47
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98469747-10EA | 4061829928353 |
GF98469747-1EA | 4061825415758 |
GF98469747-20EA | 4061829989699 |
GF98469747-2EA | 4061829959098 |
GF98469747-5EA | 4061831010091 |