GF98469422
Nickel
wire, 1.0 mm diameter, length 50 m, purity 99%
Sinonimo/i:
NI005161
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-694-22
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
50 m
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)