GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Sinonimo/i:
AL057935
About This Item
Saggio
≥99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 974-776-11
Lunghezza
200 mm
Diametro
5 mm
Densità bulk
2.7 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)