Documenti fondamentali
GF97406130
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
500mm rod, 1.6mm diameter
Sinonimo/i:
FE027902
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 974-061-30
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)