GF96200344
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinonimo/i:
PT025825
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Saggio
99.999%
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 962-003-44
Lunghezza
1 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.005 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)