Documenti fondamentali
GF95830230
Niobium
foil, thickness 0.30 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB000365, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 958-302-30
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.30 mm
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95830230-1EA4061821040404
GF95830230-2EA4061821040411
GF95830230-10EA4061821040398
GF95830230-5EA4061821040428