GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
Sinonimo/i:
CU805100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.96%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 954-007-27
Lunghezza
10 m
Diametro
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)