GF94915716
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 500 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinonimo/i:
CU027510
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 949-157-16
Lunghezza
500 mm
D.E.
3.17 mm
Spessore delle pareti
0.455 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)