Key Documents
GF94638033
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.11 mm, L 1 m, oriented uni-axially oriented
Sinonimo/i:
FV301301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 946-380-33
Lunghezza
1 m
Spessore
0.11 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)