GF94463725
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL050520
About This Item
Saggio
≥99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 944-637-25
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)