Documenti fondamentali
GF94171978
Monel® alloy 400
foil, thickness 0.3 mm, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI110380
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 941-719-78
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)