Key Documents
GF94055474
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE220270
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 940-554-74
Misura × spessore
0.5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)