GF93979298
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 1m coil, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE220320
About This Item
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-792-98
Misura × spessore
1 m × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)