GF93906647
Copper/Beryllium
rod, 50.8 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 25 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077980
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-066-47
Lunghezza
25 mm
Diametro
50.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)