GF93890649
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-906-49
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)