Documenti fondamentali
GF93367974
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 500mm, 1.0mm thickness
Sinonimo/i:
MG010350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 933-679-74
Misura × spessore
200 mm × 500 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)