Key Documents
GF92848236
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500mm rod, 12.0mm diameter
Sinonimo/i:
NI057950
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 928-482-36
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)