Key Documents
GF92315224
Carbon
tube, graphite, 100mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 3.15mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007300, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
tubes
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 923-152-24
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.15 mm
diam. × spess. parete
100 mm × 1.6 mm ×
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N