Documenti fondamentali
GF92166598
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
FE026011
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 921-665-98
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)