GF90939651
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 10 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010270
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 909-396-51
Diametro
10 mm
Spessore
0.50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90939651-50EA | 4061821142436 |
GF90939651-10EA | 4061821142412 |
GF90939651-20EA | 4061821142429 |