Key Documents
GF90729838
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.1mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE205119
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 907-298-38
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)