Documenti fondamentali
GF90576399
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 100mm x 5.0mm diameter
Sinonimo/i:
MO017910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-763-99
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)