GF90527890
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm rod, 20mm diameter
Sinonimo/i:
FF217925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-278-90
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)