GF89713019
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
NJ096010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 897-130-19
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF89713019-1EA | 4061825455624 |