Documenti fondamentali
GF89602342
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 1 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
FP307901
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 896-023-42
Lunghezza
1000 mm
Diametro
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)