GF89550838
Alumina/Silica
fiber, tex number 205, Al2O3 80%/SiO2 20%, length 10 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
About This Item
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 895-508-38
Lunghezza
10 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)