Key Documents
GF89483158
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
80mm tube, 3.15mm outside diameter, 1.15mm wall thickness, 0.85mm inside diameter
Sinonimo/i:
W 187300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 894-831-58
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)