Key Documents
GF89312991
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE043200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 893-129-91
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)