Key Documents
GF88948221
Brass alloy, Cu63Zn37
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.3mm wall thickness, 2.4mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027450
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 889-482-21
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)