GF88771012
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI135140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 887-710-12
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)