Key Documents
GF88759681
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
100mm tube, 12.7mm outside diameter, 0.8mm wall thickness, 11.1mm inside diameter
Sinonimo/i:
FE087450
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 887-596-81
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)