Key Documents
GF88583114
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm, condition expandable bead
Sinonimo/i:
AC321088
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 885-831-14
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.09 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)