Key Documents
GF88332420
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 883-324-20
Lunghezza
50 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)