GF88053734
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.075 mm, condition translucent, size 20 × 20 mm
Sinonimo/i:
AL643010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 880-537-34
Misura
20 × 20 mm
Spessore
0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88053734-1EA | 4061821162199 |
GF88053734-2EA | 4061821162205 |