GF87768949
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
FE245820
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
polyester insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 877-689-49
Lunghezza
10 m
Diam. conduttore
0.05 mm
Spessore isolante
0.003 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87768949-1EA | 4061825445588 |