Documenti fondamentali
GF87549159
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 10 m, colorless
Sinonimo/i:
AM301026
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 875-491-59
Lunghezza
10 m
Spessore
0.025 mm
Colore
colorless
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)