Key Documents
GF87512924
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 10 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Sinonimo/i:
FE215150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 875-129-24
Lunghezza
10 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)